3-Methylbenzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M1274-1ML
M1274-5ML
TCIAM1274-1MLEA
270
SEK
TCIAM1274-1ML
TCIAM1274-5ML
3-Methylbenzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Methylbenzylamine
Formel:
C₈H₁₁N Kokpunkt: 206°C Densitet: 0,9809 g/cm³ (0 °C) Flampunkt: 81°C |
MDL Number:
MFCD00008118 CAS nummer: 100-81-2 EINECS: 202-890-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |