Azobenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
A0565-25G A0565-100G
TCIAA0565-25GEA 485 SEK
TCIAA0565-25G TCIAA0565-100G
Azobenzen ≥98.0%
Azobenzen
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Kokpunkt: 293°C
Smältpunkt: 66…69 °C
Densitet: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003022
CAS nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00917
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85df272138113a000ea8b8a4ae0435a6ea13f85d&vid=85df272138113a000ea8b8a4ae0435a6ea13f85d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C