2,4-Difluorothiophenol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,3-Difluoro-4-mercaptobenzene, 2,4-Difluorobenzenethiol, 2,4-Difluorobenzene-1-thiol
D3342-25G D3342-5G
TCIAD3342-25GEA 10350 SEK
TCIAD3342-25G TCIAD3342-5G
2,4-Difluorothiophenol ≥97.0%
2,4-Difluorothiophenol
Formel: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
Kokpunkt: 59°C
Densitet: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 49°C
MDL Number: MFCD00203477
CAS nummer: 1996-44-7
UN: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bc8340725a96a8c95a074b65bf2bdbeb553e554&vid=5bc8340725a96a8c95a074b65bf2bdbeb553e554&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %