1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
H0424-25G H0424-100G H0424-500G
TCIAH0424-25GEA 615 SEK
TCIAH0424-25G TCIAH0424-100G TCIAH0424-500G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.0%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
Kokpunkt: 58°C
Smältpunkt: -4°C
Densitet: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: ≥ 100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011651
CAS nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&vid=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %