4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
T2487-25G T2487-5G
TCIAT2487-25GEA 4250 SEK
TCIAT2487-25G TCIAT2487-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Kokpunkt: 78°C
Densitet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 69°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00035702
CAS nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&vid=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %