3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
T2372-1G T2372-5G
TCIAT2372-1GEA 230 SEK
TCIAT2372-1G TCIAT2372-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0%
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
MW: 187.12 g/mol
Kokpunkt: 236
Smältpunkt: 37
MDL Number: MFCD00040959
CAS nummer: 52771-22-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&vid=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %