α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
T1399-25G
T1399-5G
TCIAT1399-25GEA
1025
SEK
TCIAT1399-25G
TCIAT1399-5G
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥95.0%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Formel:
C₈H₅F₃O Kokpunkt: 66°C Densitet: 1,3024 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 68°C |
MDL Number:
MFCD00003373 CAS nummer: 454-89-7 EINECS: 207-228-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |