4-Fluorobiphenyl ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: PFB No. 3, 4-Fluoro-1,1-biphenyl
F0482-1G F0482-5G
TCIAF0482-1GEA 630 SEK
TCIAF0482-1G TCIAF0482-5G
4-Fluorobiphenyl ≥97.0%
4-Fluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Kokpunkt: 253°C
Smältpunkt: 75°C
Densitet: 1,247 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011650
CAS nummer: 324-74-3
EINECS: 206-304-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20a0146058ff0a77abfe0b8fa8f43f8551eee421&vid=20a0146058ff0a77abfe0b8fa8f43f8551eee421&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C