2-Fluoro-4-methylpyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0579-25G
F0579-5G
TCIAF0579-25GEA
2275
SEK
TCIAF0579-25G
TCIAF0579-5G
2-Fluoro-4-methylpyridine ≥98.0%
2-Fluoro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₆FN Kokpunkt: 157°C Densitet: 1,0805 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 51°C |
MDL Number:
MFCD00041224 CAS nummer: 461-87-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |