Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra) ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Merkaptoättiksyra
M0052-25G M0052-500G
TCIAM0052-25GEA 215 SEK
TCIAM0052-25G TCIAM0052-500G
Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra) ≥98.0%
Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra)
Formel: HSCH₂COOH
Kokpunkt: 96 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 119°C (closed cup)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004876
CAS nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e10048d71e355676579a528a4a3f6aebeae1d26f&vid=e10048d71e355676579a528a4a3f6aebeae1d26f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Suitability for iron-analysis Abs min 0.20 (near 535nm) in the presence of Fe (3ppm)