Triethyl citrate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
C0367-25G C0367-500G
TCIAC0367-25GEA 215 SEK
TCIAC0367-25G TCIAC0367-500G
Triethyl citrate ≥99.0%
Triethyl citrate
Formel: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276,29 g/mol
Kokpunkt: 294 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –55 °C
Densitet: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 176°C
MDL Number: MFCD00009201
CAS nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Merck Index: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&vid=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %