Dietylmaleat ≥90.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
M0010-25ML
M0010-500ML
TCIAM0010-25MLEA
215
SEK
TCIAM0010-25ML
TCIAM0010-500ML
Dietylmaleat ≥90.0%
Dietylmaleat
Formel:
C₈H₁₂O₄ Kokpunkt: 225 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –11 °C Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 107°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009191 CAS nummer: 141-05-9 EINECS: 205-451-9 Merck Index: 14,03123 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |