Diisobutyl phthalate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Phthalic acid diisobutyl ester
P0298-25G
P0298-500G
TCIAP0298-25GEA
230
SEK
TCIAP0298-25G
TCIAP0298-500G
Diisobutyl phthalate ≥98.0%
Diisobutyl phthalate
Formel:
C₁₆H₂₂O₄ Kokpunkt: 320°C Smältpunkt: –64 °C Densitet: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 180°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00026480 CAS nummer: 84-69-5 EINECS: 201-553-2 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 0.5 |