Dibutylftalatsebacat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
S0023-25ML S0023-500ML
TCIAS0023-25MLEA 230 SEK
TCIAS0023-25ML TCIAS0023-500ML
Dibutylftalatsebacat ≥98.0%
Dibutylftalatsebacat
Formel: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Kokpunkt: 345°C
Smältpunkt: –10°C
Densitet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 190°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00027218
CAS nummer: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&vid=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %