Metylsalicylat ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
S0015-25G
S0015-500G
TCIAS0015-25GEA
215
SEK
TCIAS0015-25G
TCIAS0015-500G
Metylsalicylat ≥99.0%
Metylsalicylat
Formel:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ Kokpunkt: 224°C Smältpunkt: –9°C Densitet: 1,184 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 97°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002214 CAS nummer: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Merck Index: 14,06120 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Acid | to pass test |