Dimetylkarbonat ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C0053-500ML
C0053-25ML
C0053-100ML
TCIAC0053-500MLEA
645
SEK
TCIAC0053-500ML
TCIAC0053-25ML
TCIAC0053-100ML
Dimetylkarbonat ≥98.0%
Dimetylkarbonat
Formel:
C₃H₆O₃ Kokpunkt: 90°C Smältpunkt: 4°C Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 17°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008420 CAS nummer: 616-38-6 EINECS: 210-478-4 UN: 1161 ADR: 3,II Merck Index: 14,03241 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |