9,10-Antrakinon ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
A0502-25G A0502-500G
TCIAA0502-25GEA 215 SEK
TCIAA0502-25G TCIAA0502-500G
9,10-Antrakinon ≥98.0%
9,10-Antrakinon
Formel: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Kokpunkt: 380°C
Smältpunkt: 284°C
Flampunkt: 185
MDL Number: MFCD00001188
CAS nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&vid=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %