3-Methylbenzophenone ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: m-Methylbenzophenone
M1247-25G M1247-5G
TCIAM1247-25GEA 1100 SEK
TCIAM1247-25G TCIAM1247-5G
3-Methylbenzophenone ≥95.0%
3-Methylbenzophenone
Formel: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Kokpunkt: 316°C
Smältpunkt: 0…2 °C
Densitet: 1,088 g/cm³ (17.5 °C)
MDL Number: MFCD00008535
CAS nummer: 643-65-2
EINECS: 211-401-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b627b855f8d37162f865e7cfd670a10ddfc1c9be&vid=b627b855f8d37162f865e7cfd670a10ddfc1c9be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %