N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0418-25ML M0418-500ML M0418-100ML
TCIAM0418-25MLEA 230 SEK
TCIAM0418-25ML TCIAM0418-500ML TCIAM0418-100ML
N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99.0%
N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Kokpunkt: 202°C
Smältpunkt: -24°C
Densitet: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 95°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003193
CAS nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 14,06117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=150f8dd99c84b55e9507e4974447c260f6c402d1&vid=150f8dd99c84b55e9507e4974447c260f6c402d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %