Propiononitrile 99,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Propionitrile
P0514-25ML P0514-500ML P0514-100ML
TCIAP0514-25MLEA 230 SEK
TCIAP0514-25ML TCIAP0514-500ML TCIAP0514-100ML
Propiononitrile 99,0 GC_ANALYSMETOD
Propiononitrile
Formel: C₃H₅N
MW: 55.08 g/mol
Kokpunkt: 96°C
Smältpunkt: -93
Flampunkt: 13°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001948
CAS nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&vid=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %