3-Chlorothioanisole ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
(3-Chlorophenyl)(methyl)sulphane, 3-Chlorophenyl methyl sulphide, 1-Chloro-3-(methylthio)benzene
C2070-25G
C2070-5G
TCIAC2070-25GEA
965
SEK
TCIAC2070-25G
TCIAC2070-5G
3-Chlorothioanisole ≥96.0%
3-Chlorothioanisole
Formel:
C₇H₇ClS MW: 158.65 g/mol Kokpunkt: 244°C Flampunkt: 106°C |
MDL Number:
MFCD00040127 CAS nummer: 4867-37-2 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |