2,6-Diklor-4-trifluormetylanilin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
A1900-25G A1900-5G
TCIAA1900-25GEA 1800 SEK
TCIAA1900-25G TCIAA1900-5G
2,6-Diklor-4-trifluormetylanilin ≥98.0%
2,6-Diklor-4-trifluormetylanilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
Kokpunkt: 60 - 62 °C (1 -rr)
Smältpunkt: 32…35 °C
Densitet: 1,532 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00052918
CAS nummer: 24279-39-8
EINECS: 416-430-0
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d8eef4ca47662b5928097eea3eba3b67c3eab3&vid=74d8eef4ca47662b5928097eea3eba3b67c3eab3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %