2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D2958-25G D2958-5G
TCIAD2958-25GEA 2025 SEK
TCIAD2958-25G TCIAD2958-5G
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98.0%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Kokpunkt: 219°C
Smältpunkt: 47 °C
MDL Number: MFCD00006064
CAS nummer: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=025e1b224015d739fa151ac4786eb4a0283c2e1a&vid=025e1b224015d739fa151ac4786eb4a0283c2e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C