Diklordimetylsilan ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
D0358-25ML
D0358-500ML
D0358-100ML
TCIAD0358-25MLEA
215
SEK
TCIAD0358-25ML
TCIAD0358-500ML
TCIAD0358-100ML
Diklordimetylsilan ≥98.0%
Diklordimetylsilan
Formel:
C₂H₆Cl₂Si MW: 129,06 g/mol Kokpunkt: 70°C Smältpunkt: –76 °C Densitet: 1,0745 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -7°C |
MDL Number:
MFCD00000491 CAS nummer: 75-78-5 EINECS: 200-901-0 UN: 1162 ADR: 3,II REACH: 01-2119437250-51 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |