(3-Glycidoxypropyl) trimethoxysilane ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
G0210-25G G0210-500G G0210-100G
TCIAG0210-25GEA 215 SEK
TCIAG0210-25G TCIAG0210-500G TCIAG0210-100G
(3-Glycidoxypropyl) trimethoxysilane ≥97.0%
(3-Glycidoxypropyl) trimethoxysilane
Formel: C₉H₂₀O₅Si
Kokpunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 137°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005144
CAS nummer: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&vid=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %