α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
T2311-1G T2311-5G
TCIAT2311-1GEA 550 SEK
TCIAT2311-1G TCIAT2311-5G
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0%
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Kokpunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 32 °C
Densitet: 1,583 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00236321
CAS nummer: 198649-68-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&vid=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %