4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B3074-25G B3074-5G
TCIAB3074-25GEA 1725 SEK
TCIAB3074-25G TCIAB3074-5G
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride ≥98.0%
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Kokpunkt: 105°C
Densitet: 1,76 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014685
CAS nummer: 349-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44c6025e74e98ddff0e50eefcdb071274562ad7b&vid=44c6025e74e98ddff0e50eefcdb071274562ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %