2-Bromo-3-fluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B3666-1G
B3666-5G
TCIAB3666-1GEA
615
SEK
TCIAB3666-1G
TCIAB3666-5G
2-Bromo-3-fluoropyridine ≥98.0%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN MW: 175.99 g/mol Kokpunkt: 62°C |
MDL Number:
MFCD04114128 CAS nummer: 40273-45-8 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |