2'-Bromoacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: o-Bromoacetophenone
B0538-25G B0538-5G
TCIAB0538-25GEA 1350 SEK
TCIAB0538-25G TCIAB0538-5G
2'-Bromoacetophenone ≥98.0%
2'-Bromoacetophenone
Formel: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Kokpunkt: 136°C
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000067
CAS nummer: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3c55d7b46629598acd5f108a1b1336941a8c82e&vid=e3c55d7b46629598acd5f108a1b1336941a8c82e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %