3-Bromo-2-methylpyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
3-Bromo-2-picoline
B2962-1G
B2962-5G
TCIAB2962-1GEA
855
SEK
TCIAB2962-1G
TCIAB2962-5G
3-Bromo-2-methylpyridine ≥98.0%
3-Bromo-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₆BrN MW: 172,02 g/mol Kokpunkt: 76°C Flampunkt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00191224 CAS nummer: 38749-79-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |