4-Methylpyrimidine ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
M0356-25G M0356-5G
TCIAM0356-25GEA 1825 SEK
TCIAM0356-25G TCIAM0356-5G
4-Methylpyrimidine ≥96.0%
4-Methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Kokpunkt: 142°C
Smältpunkt: 32 °C
Densitet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 40°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006115
CAS nummer: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&vid=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %