3-Methylpyridazine ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
M0872-25ML M0872-5ML
TCIAM0872-25MLEA 9825 SEK
TCIAM0872-25ML TCIAM0872-5ML
3-Methylpyridazine ≥97.0%
3-Methylpyridazine
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Kokpunkt: 215°C
Densitet: 1,0491 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 87°C
MDL Number: MFCD00006469
CAS nummer: 1632-76-4
EINECS: 216-640-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&vid=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %