Pyridazine ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
P0616-25G P0616-5G
TCIAP0616-25GEA 1400 SEK
TCIAP0616-25G TCIAP0616-5G
Pyridazine ≥99.0%
Pyridazine
Formel: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Kokpunkt: 208°C
Smältpunkt: -8°C
Densitet: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00006463
CAS nummer: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 14,07969
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32cd5774ff53cb491f032d25b373ac4ef38b4929&vid=32cd5774ff53cb491f032d25b373ac4ef38b4929&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %