1-Phenyl-1H-pyrazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Phenyl-1H-pyrazole, 1-Phenylpyrazole
P1868-25G P1868-5G
TCIAP1868-25GEA 1750 SEK
TCIAP1868-25G TCIAP1868-5G
1-Phenyl-1H-pyrazole ≥98.0%
1-Phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kokpunkt: 142°C
Smältpunkt: 11°C
Densitet: 1,091 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003112
CAS nummer: 1126-00-7
EINECS: 214-415-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c91308f2849e1a5fb2fca61dacf41b09374d6187&vid=c91308f2849e1a5fb2fca61dacf41b09374d6187&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %