1-Methylisoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
M0298-1G M0298-100MG
TCIAM0298-1GEA 710 SEK
TCIAM0298-1G TCIAM0298-100MG
1-Methylisoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Kokpunkt: 255°C
Smältpunkt: 10 °C
Densitet: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 102°C
MDL Number: MFCD00006902
CAS nummer: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=689b51d8c99b9c8f321e95b65fc37bc2ce76092f&vid=689b51d8c99b9c8f321e95b65fc37bc2ce76092f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %