1-Methylindole ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
M0561-25G M0561-5G
TCIAM0561-25GEA 895 SEK
TCIAM0561-25G TCIAM0561-5G
1-Methylindole ≥96.0%
1-Methylindole
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokpunkt: 246°C
Smältpunkt: 94…95 °C
Densitet: 1,048 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005800
CAS nummer: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d218de32e35b25dc1b2826454a6cf3b78a05d4&vid=f2d218de32e35b25dc1b2826454a6cf3b78a05d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %