1,2-Dimetylimidazol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D1562-25G
D1562-500G
D1562-100G
TCIAD1562-25GEA
245
SEK
TCIAD1562-25G
TCIAD1562-500G
TCIAD1562-100G
1,2-Dimetylimidazol ≥98.0%
1,2-Dimetylimidazol
Formel:
C₅H₈N₂ Kokpunkt: 205°C Smältpunkt: 38 °C Densitet: 1,084 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005294 CAS nummer: 1739-84-0 EINECS: 217-101-2 UN: 3263 ADR: 8,III |