Diphenylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D2820-25G
D2820-5G
TCIAD2820-25GEA
2525
SEK
TCIAD2820-25G
TCIAD2820-5G
Diphenylsilane ≥98.0%
Diphenylsilane
Formel:
C₁₂H₁₂Si MW: 184,31 g/mol Kokpunkt: 97°C Densitet: 0,9962 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 98°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003002 CAS nummer: 775-12-2 EINECS: 212-271-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |