Diphenylsilane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D2406-25G
D2406-5G
TCIAD2406-25GEA
2225
SEK
TCIAD2406-25G
TCIAD2406-5G
Diphenylsilane ≥97.0%
Diphenylsilane
Formel:
C₁₂H₁₂Si MW: 184,31 g/mol Kokpunkt: 127°C Densitet: 0,9962 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 98°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003002 CAS nummer: 775-12-2 EINECS: 212-271-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |