2,5-Dimethylfuran ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0725-25ML D0725-100ML
TCIAD0725-25MLEA 335 SEK
TCIAD0725-25ML TCIAD0725-100ML
2,5-Dimethylfuran ≥98.0%
2,5-Dimethylfuran
Formel: C₆H₈O
Kokpunkt: 92 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –62 °C
Densitet: 0,903 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 16°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003250
CAS nummer: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7595e233fde7a4cd5fe87e2700c5828f7318d0&vid=fb7595e233fde7a4cd5fe87e2700c5828f7318d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %