1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene ≥93.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Pentamethylcyclopentadiene, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-diene, 1,2,3,4,5-Pentamethyl-1,3-cyclopentadiene
P1292-5ML
P1292-25ML
TCIAP1292-5MLEA
1150
SEK
TCIAP1292-5ML
TCIAP1292-25ML
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene ≥93.0%
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Formel:
C₁₀H₁₆ MW: 136,24 g/mol Kokpunkt: 60°C Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 44°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001354 CAS nummer: 4045-44-7 EINECS: 223-743-4 UN: 3295 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |