α-Terpinene ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
M0317-25ML
M0317-500ML
TCIAM0317-25MLEA
215
SEK
TCIAM0317-25ML
TCIAM0317-500ML
α-Terpinene ≥90.0%
α-Terpinene
Formel:
C₁₀H₁₆ MW: 136,24 g/mol Kokpunkt: 173°C Smältpunkt: –48 °C Densitet: 0,834 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 52°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00001534 CAS nummer: 99-86-5 EINECS: 202-795-1 UN: 2319 ADR: 3,III Merck Index: 14,09170 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |