2-Methylquinoxaline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0580-25G M0580-5G
TCIAM0580-25GEA 1300 SEK
TCIAM0580-25G TCIAM0580-5G
2-Methylquinoxaline ≥98.0%
2-Methylquinoxaline
Formel: C₉H₈N₂
Kokpunkt: 245°C
Densitet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00006727
CAS nummer: 7251-61-8
EINECS: 230-664-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4756b85835c7ce64b84438c4ff4a0c22f91b4b&vid=ba4756b85835c7ce64b84438c4ff4a0c22f91b4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %