Morfolin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M0465-25ML
M0465-500ML
TCIAM0465-25MLEA
215
SEK
TCIAM0465-25ML
TCIAM0465-500ML
Morfolin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Morfolin
Formel:
C₄H₉NO MW: 87.12 g/mol Kokpunkt: 129°C Smältpunkt: -5 Flampunkt: 32°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005972 CAS nummer: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 UN: 2054 ADR: 8 I Merck Index: 14,06277 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |