Tetrahydropyran ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T0110-25ML
T0110-500ML
T0110-100ML
TCIAT0110-25MLEA
215
SEK
TCIAT0110-25ML
TCIAT0110-500ML
TCIAT0110-100ML
Tetrahydropyran ≥98.0%
Tetrahydropyran
Formel:
C₅H₁₀O Kokpunkt: 88°C Densitet: 0,881 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -20°C |
MDL Number:
MFCD00006585 CAS nummer: 142-68-7 EINECS: 205-552-8 UN: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 14,09217 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |