Dibutyl disulphide ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
D0224-25ML D0224-500ML
TCIAD0224-25MLEA 415 SEK
TCIAD0224-25ML TCIAD0224-500ML
Dibutyl disulphide ≥95.0%
Dibutyl disulphide
Formel: C₈H₁₈S₂
Kokpunkt: 88°C
Smältpunkt: –94 °C
Densitet: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 93°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009467
CAS nummer: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&vid=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %