1,3-Dioxan ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0859-25ML D0859-500ML D0859-100ML
TCIAD0859-25MLEA 910 SEK
TCIAD0859-25ML TCIAD0859-500ML TCIAD0859-100ML
1,3-Dioxan ≥98.0%
1,3-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Kokpunkt: 105°C
Densitet: 1,0399 g/cm³ (15 °C)
Flampunkt: 1°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006566
CAS nummer: 505-22-6
EINECS: 208-005-1
UN: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9a2189056255e552d54252f16c1eb012d0d440&vid=9f9a2189056255e552d54252f16c1eb012d0d440&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %