cis-Decahydronaphthalene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0009-25ML D0009-500ML
TCIAD0009-25MLEA 365 SEK
TCIAD0009-25ML TCIAD0009-500ML
cis-Decahydronaphthalene ≥98.0%
cis-Decahydronaphthalene
Formel: C₁₀H₁₈
Kokpunkt: 193°C
Smältpunkt: –43 °C
Densitet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 58°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064189
CAS nummer: 493-01-6
EINECS: 207-770-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41898bccbb243d36905f9a0be25e0d13d9e58cd9&vid=41898bccbb243d36905f9a0be25e0d13d9e58cd9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %