1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazan ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Hexamethyldisilazane
H0089-100ML H0089-500ML H0089-25ML
TCIAH0089-100MLEA 335 SEK
TCIAH0089-100ML TCIAH0089-500ML TCIAH0089-25ML
1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazan ≥96.0%
1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazan
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Kokpunkt: 126°C
Smältpunkt: –82 °C
Densitet: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 8°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008259
CAS nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 14,04689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&vid=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %