1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: TMDS
T0833-25ML T0833-5ML
TCIAT0833-25MLEA 1125 SEK
TCIAT0833-25ML TCIAT0833-5ML
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97.0%
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
Formel: C₄H₁₅NSi₂
MW: 133,34 g/mol
Kokpunkt: 100°C
Densitet: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -8°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00025626
CAS nummer: 15933-59-2
EINECS: 240-072-2
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dca2066601829ec75a176fccd03bc24969daa0a0&vid=dca2066601829ec75a176fccd03bc24969daa0a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %